Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleosil™ 100-10 C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 15 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
371.00€ - 452.00€
Spécification
Chimie pour les colonnes | Octadécyl |
---|---|
Format de colonne | Colonne analytique |
Réticulation | Octadécyl |
À utiliser avec | Chromatographie RP |
Type de fonctionnalité / d’interaction | Hydrophobe |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12452680
|
Macherey-Nagel™
720701.46 |
4,6 mm | 125 mm |
371.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12442660
|
Macherey-Nagel™
720140.46 |
4,6 mm | 150 mm |
371.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10576311
|
Macherey-Nagel™
720023.46 |
4,6 mm | 250 mm |
452.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10411082
|
Macherey-Nagel™
720023.40 |
4 mm | 250 mm |
428.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Octadécyl | |
Octadécyl | |
Hydrophobe | |
Acétonitrile / eau | |
10 μm | |
100 Å | |
Acétonitrile / eau | |
C18 | |
15 % | |
Oui | |
Colonne EC |
Colonne analytique | |
Chromatographie RP | |
Oui | |
Sphérique | |
2 à 8 | |
1 de chaque | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |