Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne Nucleosil™ C18 PAH EC Analyse HPLC des HAP en mode mixte, 5 μm, 4 mm x 150 mm
Format de colonne : Colonne analytique ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 720923.40
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
Colonne analytique | |
2 ml/min | |
150 mm | |
100 % acetonitrile | |
2 à 8 | |
1/boîte | |
350 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Oui | |
Colonne EC HPLC |
4 mm | |
HPLC | |
5800 psi (400 bar) | |
5 μm | |
100 Å | |
100 % d’acétonitrile | |
60°C | |
C18 | |
Analyse HAP | |
Phase inverse |