Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleosil™ 100-5 C8
Utilisez des phases non polaires pour la chromatographie RP. Les colonnes HPLC Nucleosil™ 100-5 C8 ne sont pas endcappées et sont disponibles dans une variété de diamètres et de longueurs.
Marque: Macherey-Nagel™ 720001.46
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Phases C8 standard
- Phases de silice modifiées à l’octyle pour HPLC
- Non endcappées
- Granulométries disponibles :3 μm, 5 μm, 7 μm et 10 μm
- Mécanisme de séparation basé sur des interactions hydrophobes (van der Waals), interactions du silanol notables
- Stabilité du pH à 20°C pour les deux types : 2–8
- La teneur en carbone dépend de la phase
Spécification
Silice | |
Octyl | |
HPLC | |
Oui | |
5800 psi (400 bar) | |
Sphérique | |
2 à 8 | |
C8 | |
60°C | |
C8 | |
8,50% | |
Non | |
Colonne EC HPLC |
Colonne analytique | |
4,6 mm | |
Hydrophobe | |
125 mm | |
Acétonitrile / eau | |
5 μm | |
100 Å | |
350 m²/g | |
L7 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse | |
HPLC analytique |