Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleosil™ 100-7 C6H5
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 8 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
428.00€ - 601.00€
Spécification
Chimie pour les colonnes | Phényl |
---|---|
Format de colonne | Colonne analytique |
Réticulation | Phényl |
À utiliser avec | Chromatographie d’appariement d’ions et de RP |
Type de fonctionnalité / d’interaction | Hydrophobe |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10072931
|
Macherey-Nagel™
720019.46 |
4,6 mm |
601.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10256601
|
Macherey-Nagel™
720019.40 |
4 mm |
428.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Phényl | |
Phényl | |
Hydrophobe | |
250 mm | |
Acétonitrile / eau | |
7 μm | |
100 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
Phényle (Ph) | |
8% | |
Non | |
Colonne EC HPLC |
Colonne analytique | |
Chromatographie d’appariement d’ions et de RP | |
Oui | |
5800 psi (400 bar) | |
Sphérique | |
2 à 8 | |
1/boîte | |
350 m²/g | |
L11 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |