Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouches pour pré-colonnes CC Nucleosil-Nucleodex γ-PM
Marque:  Macherey-Nagel™ 721466.40
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10206561
  • 123.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-05-2024
Spécification
1/boîte
8 mm
Cartouches pour pré-colonnes CC
Colonnes EC de 4 et 4,6 mm dia. int. avec adaptateur de pré-colonne EC (REF 721359)
5 μm
100Å
4 mm
Nucleosil-Nucleodex γ-PM