Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes CC Nucleosil™ Standard C18
Marque:  Macherey-Nagel™ 721866.40
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 12732083
  • 161.00€ / 3 pièces
Expédition estimée: 29-04-2024
Spécification
15 %
3 μm
100Å
4 mm
Acétonitrile / eau
Silice
Colonne de protection
HPLC
Oui
Oui
2 à 8
8 mm
Pré-colonnes HPLC CC
NUCLEOSIL™ Standard C18
Acétonitrile / eau
Octadécyl
Chromatographie RP
Sphérique
Hydrophobe
L1