Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes CC Nucleosil™ Standard C18
Marque: Macherey-Nagel™ 721783.40
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Spécification
11 % | |
5 μm | |
120Å | |
4 mm | |
Acétonitrile / eau | |
Silice | |
Colonne de protection | |
HPLC | |
Oui | |
Oui |
2 à 8 | |
8 mm | |
Pré-colonnes HPLC CC | |
NUCLEOSIL™ Standard C18 | |
Acétonitrile / eau | |
Octadécyl | |
Chromatographie RP | |
Sphérique | |
Hydrophobe | |
L1 |