Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes CC Nucleosil™ Standard C18
161.00€
Spécification
pH | 2 à 8 |
---|---|
Longueur (métrique) | 8 mm |
Type | Pré-colonnes HPLC CC |
Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
Phase stationnaire | NUCLEOSIL™ Standard C18 |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12732083
|
Macherey-Nagel™
721866.40 |
100Å |
161.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12742073
|
Macherey-Nagel™
721783.40 |
120Å |
161.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
2 à 8 | |
Pré-colonnes HPLC CC | |
NUCLEOSIL™ Standard C18 | |
Acétonitrile / eau | |
Octadécyl | |
Chromatographie RP | |
Sphérique | |
Hydrophobe | |
L1 |
8 mm | |
4 mm | |
Acétonitrile / eau | |
Silice | |
Colonne de protection | |
HPLC | |
Oui | |
Oui |