Learn More
Macherey-Nagel™ Bandelettes de plasmides NucleoSpin™ 8
Boîtes de bandelettes de filtration à 8 puits supplémentaires ou de bandelettes de liaison à utiliser pour isoler l’ADN plasmidique de séquençage des cultures d’E. coli à vide ou par centrifugation à l’aidedu kit de plasmides NucleoSpin™ 8 ou du kit de base.
Marque:  Macherey-Nagel™ 740730.48F
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 15870948
  • 201.00€ / 48 pièces
Expédition estimée: 29-04-2024
Description
Kits de plasmides NucleoSpin™ 8
  • Isolement parallèle de l’ADN plasmide, permettant un gain de temps
  • Format de bande à 8 puits flexible pour un débit variable
  • Capacité de traitement : jusqu’à 5 ml de culture bactérienne
  • Bandelettes filtrantes pour une filtration pratique des lysats bactériens
  • Traitement sous vide ou par centrifugation
  • Adapté à un traitement sous vide manuel ou automatisé
  • La plaque de lavage innovante MN limite le risque de contamination croisée
  • Les kits de base comprennent un contenu de base axé sur les plateformes d’automatisation
Spécification
Spécification
Silver band
8-well Strip
Culture d’E. coli
Volume d’élution : 75 à 150 μl
Isolement d’ADN plasmide
Bandes de filtration
1 à 5 ml
Température ambiante (18 à 25°C)
Technologie à membrane de silice
Binding capacity: 20 μg
Kit plasmide NucleoSpin 8 ou kit de base
8/barrette
48 barrettes
45 min / 6 strips