Learn More
Macherey-Nagel™ Plasma d’ADN NucleoSpin™ 96
Solution à haut débit pour l’isolement de l’ADN circulant exempt de cellules allant jusqu’à 2 ml de plasma sanguin dans un format à 96 puits. Disponibles en kits complets ou en kits de base, avec une ou quatre plaques.
Marque:  Macherey-Nagel™ 740874.1
Informations supplémentaires : Poids : 0.95000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Code produit. 15688455
  • 364.00€ / 1 kit
Date d’expédition estimée: 13-07-2021
Description
Description
Kits de plasma d’ADN NucleoSpin™ 96
  • Solution à haut débit pour l’isolement de l’ADN sans cellules
  • L’ADN fragmenté de 50 bp et plus peut être purifié très efficacement
  • Traitement manuel ou automatisé
  • Le protocole respecte les procédures liaison-lavage-élution de pointe
  • Optimisé pour l’ADN sans cellules BCT™ (’STreck Tubes’) ou pour les tubes de prélèvement sanguin EDTA standard
  • Les kits de base comprennent un contenu de base axé sur les plateformes d’automatisation
  • Applications types en aval : NGS, qPCR, ddPCR
Spécification
Spécification
Isolement de l’ADN circulant sans cellules du plasma
Membrane de silice
96-well Plate
1 x 96
0.5-2 mL
90 min/96 preps
Elution volume: 100 μL
Collecteur / pompe à vide
Plasma sanguin (humain en part.)
NucleoSpin Plasma Binding Plate, buffers, Proteinase K
Core Kit
Room temperature (18-25 °C)
Depends on sample source, storage, and quality