missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Eau pour ADNe NucleoSpin™

Pour l’isolement d’ADNe de millilitres à litres d’échantillons d’eau environnementale.

Marque:  Macherey-Nagel™ 740402.50

Informations supplémentaires : Poids : 0.38500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II


 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16642434

  • 467.00€ / 1 kit

Date d’expédition estimée: 03-11-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Isolement rapide et fiable de l’ADN environnemental
  • Flux de travail rapide : ADNe pur en heures au lieu de jours
  • Colonne XS traitée par oxyde d’éthylène : risque minimisé de contamination de l’ADN
  • Compatible avec divers types d’eau, systèmes de filtration et configurations de laboratoire
Spécification

Spécification

ADNe
Centrifugation
ADNe
Filtre, eau
50 préparations
18°C à 25°C
100 bp (env. 50 kbp)
Plusieurs litres d’eau selon le système de filtration, < 40 ml d’eau non filtrée
NGS, qPCR
Technologie à matrice de silice, technologie à membrane de silice
< 70 min (sauf filtration d’eau)
Résine, préparation XS
50 préparations
ADN
100 µl
Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

Identifiant produit
  • NucleoSpin eDNA Water (50)

Mention d'avertissement
  • Dangers

Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1

Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .

Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol, guanidium thiocyanate, 1-dodecylpyridiniumchloride

FDS
Documents
Certificats