Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes NucleoSpin™ Plasmid
Préparez rapidement de l’ADN plasmide de haute pureté à petite échelle. Colonnes NucleoSpin™ Plasmid avec ou sans bouchon.
Marque: Macherey-Nagel™ 740499.250
Informations supplémentaires : Poids : 0.53500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Description
- Pour une préparation rapide à petite échelle d’ADN plasmide de haute pureté
- Procédure rapide – 6 préparations Mini en 25 min
- Grande capacité – Jusqu’à 50 μg d’ADN plasmidique
- Tampon de lavage de sel chaotropique – ADN extra pur
- Plasmides à nombre élevé de copies issus d’E. coli
- Plasmides à faible nombre de copies, constructions P1 ou cosmides (augmentation des volumes de tampon requis)
- ADN plasmide issu de bactéries gram-positif et nettoyage d’ADN plasmide issu de mélanges de réaction
- Protocole supplémentaire pour l’ADN M13 disponible sur demande
- Applications types en aval : clonage, séquençage, PCR, transformation, analyse de restriction
Spécification
Colonnes de préparation plasmidique | |
Technologie à membrane de silice | |
< 50 kbp | |
Plasmid Columns | |
25min. |
Plasmides à nombre de copies élevé à partir d’E. coli | |
250 | |
NoLid | |
2mL | |
2-10mL |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %); guanidine hydrochloride; 2-propanol;Rnase