Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Stool
Kits complets pour un isolement rapide et efficace de l’ARN total à partir d’une variété d’échantillons de selles en associant la technologie de membrane de silice et des tubes A de perles NucleoSpin™ (inclus). Kits disponibles pour 10 ou 50 préparations.
Marque:  Macherey-Nagel™ 740130.50
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Code produit. 15875244
  • 421.26€ / 50 réactions
Date d’expédition estimée: 20-12-2021
Description
Description
Le kit RNA Stool permet l’isolement efficace de l’ARN de haute qualité à partir de n’importe quel type d’échantillon de selles. Le kit associe NucleoZOL et un tampon de lyse spécifique pour perturber chimiquement les échantillons de selles. Les microbes contenus sont ensuite perturbés par une lyse mécanique à l’aide des tubes de microbille de type A inclus
  • Un flux de travail optimisé garantit un isolement rapide de l’ARN de haute qualité, y compris les petits ARN
  • Combinaison d’homogénéisation mécanique et de lyse chimique
  • L’ARN isolé ne montre aucune inhibition PCR due aux colonnes d’élimination des inhibiteurs
  • Convient à divers échantillons de selles humaines et animales, fraîches ou congelées
Spécification
Spécification
Isolement de l’ARN des selles
Binding capacity: 200 μg
Columns with Collection Tubes, NucleoZOL, Bead Tubes Type A, Inihibitor Removal Columns with Collection Tubes, Collection Tubes (2 mL), Collection Tubes (1.5 mL), rDNase, buffers
RNA integrity number (RIN): > 7.5
10 - 30 μg
ARN haute intégrité
A260/A280 : 1,9 - 2,1
50
Mini Spin Column
180 - 220 mg
70 min / 10 preps (preparation time)
Elution volume: 100 μL
Selles animales ou humaines, fraîches ou congelées
Technologie de membrane de silice et tubes à billes de type A NucleoSpin
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • NucleoSpin RNA Stool (50)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: phenol, guanidium thiocyanate, rDNAse, 1,4-dioxane, ethanol