Learn More
Macherey-Nagel™ PCR de souris NucleoType™
Kit pour des expériences de typage rapides de souris avec des échantillons courants tels que des pinces de queue, un poinçon d’oreille, des poils et du sang.
Marque:  Macherey-Nagel™ 743200.100
Informations supplémentaires : Poids : 0.01600kg
Code produit. 15861907
  • 74.60€ / 100 réactions
Expédition estimée: 13-05-2024
Description
PCR de souris NucleoType™
  • Préparation de l’ADN en 5 minutes
  • Colorant de chargement inclus pour l’électrophorèse sur gel ultérieure
  • Conçu pour les échantillons de queue, d’oreille, de sang et même de poils
  • Préparation d’échantillons simple dans un seul tube combiné à une PCR de démarrage à chaud rapide
  • PCR directe pour l’analyse de PCR directement à partir d’échantillons non purifiés et non dilués
Spécification
Spécification
Master Mix PCR de démarrage à chaud NucleoType (2x), tampon de lyse M, protéinase K. Conserver entre 4 °C et -20 °C.
Kit
100 - 600 ng amplicon per 10 μL PCR
Lyse 2 min ; inactivation enzymatique 3 min ; cycle de PCR 30-90 min
Taille de l’amplicon : jusqu’à 1 000 bp
Amorce-sonde
100 préparations
Génotypage
Pince à queue de souris (1 mm), poinçon d’oreille de souris (dia. 1 mm), sang de souris (1 μl), poils de souris (environ 3 à 30)