Learn More
Cytiva Membrane nucléaire
En film de polycarbonate, pour une analyse de précision de la fabrication de membranes poreuses
Marque:  Cytiva 10418731
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Code produit. 16625685
  • 199.00€ / 25 pièces
Date d’expédition estimée: 10-11-2021
Ajouter au panier
Description
Description
En film de polycarbonate, pour une analyse de précision de la fabrication de membranes poreuses
  • Membrane à faible adsorption protéique
  • Fabriqués pour comporter un diamètre de trou uniforme
  • Réduit le risque de contamination grâce à une élution quasi inexistante
  • Forte résistance chimique et résistance aux températures élevées
  • Faible teneur en cendres et tare réduite pour l’analyse quantitative
  • Surface lisse pour une observation facile des particules retenues
Spécification
Spécification
142 mm
25 feuilles
PC
Analyse de l’air, dosage biologique, biologie cellulaire, analyse de l’environnement, microscopie par épifluorescence, essai EPA, essai de carburant, parasitologie et microbiologie sous-marine
Membrane nucléaire
1 μm