missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUDT11 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 10912-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16837613

  • 325.38€ / 150µL
Expédition estimée: 03-10-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

NUDT11
Polyclonal
Unconjugated
NUDT11
APS1, ASP1, DIPP 3 beta, DIPP3 beta, DIPP3b, DIPP3beta, hAps1, hDIPP3beta, Nudix motif 11, NUDT11
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
55190, 58242
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P0C028, Q96G61
NUDT11
NUDT11 Fusion Protein Ag1346
150 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions