missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUDT8 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 16098-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16805594

  • 399.00€ / 150µL
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Probably mediates the hydrolysis of some nucleoside diphosphate derivatives.
Spécification

Spécification

NUDT8
Polyclonal
Unconjugated
NUDT8
Nudix motif 8, NUDT8
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
254552, 361692, 66387
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8WV74, Q9CR24
Nudt8
NUDT8 Fusion Protein Ag8945
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions