Learn More
NUF2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène NUF2
Concentration 0.18 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16815044
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
15731-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 13-05-2024
pour voir le stock disponible 
16805044
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
15731-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 13-05-2024
Description
This gene is one of several human genes similar to the C. elegans gene Fox-1. This gene encodes an RNA binding protein that is thought to be a key regulator of alternative exon splicing in the nervous system and other cell types. The protein binds to a conserved UGCAUG element found downstream of many alternatively spliced exons and promotes inclusion of the alternative exon in mature transcripts. The protein also interacts with the estrogen receptor 1 transcription factor and regulates estrogen receptor 1 transcriptional activity. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spécification
Spécification
NUF2
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q6AYL9, Q99P69, Q9BZD4
304951, 66977, 83540
NUF2 Fusion Protein Ag8479
Primary
-20°C
NUF2
0.18 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CDCA1, hNuf2, hNuf2R, hsNuf2, Kinetochore protein Nuf2, NUF2, NUF2R
Nuf2
IgG
Antigen Affinity Chromatography