Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Pétri / culture cellulaire Nunc™
Menez à bien de nombreuses applications grâce à nos divers modèles proposés dans différentes tailles afin de répondre à tous les besoins des laboratoires.
182.00€ - 1890.00€
Spécification
Bouchon inclus | Fermeture incluse |
---|---|
Forme | Ronde |
Stérilité | Stérile |
Type | Plaque de culture cellulaire |
Comprend | Couvercle |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10654161
|
Thermo Scientific™
150318 |
Boite 35x10mm, Nunclon™ Delta |
252.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10738581
|
Thermo Scientific™
153066 |
Boite 35x10mm, Nunclon™ Delta |
325.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10191341
|
Thermo Scientific™
174926 |
Plaque 35x10mm, Nunclon™ Delta, quadrillé |
585.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10441013
|
Thermo Scientific™
171099 |
Plat 35x10mm, non traité |
540.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10693581
|
Thermo Scientific™
174888 |
Plat 60x15mm, Permanox traité pour la culture cellulaire |
1890.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10789241
|
Thermo Scientific™
150340 |
60 x 15 mm Plat, non traité |
371.00€
400 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10120101
|
Thermo Scientific™
150326 |
60x15mm Plat, Nunclon™ Delta |
268.00€
400 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10111351
|
Thermo Scientific™
150288 |
60x15mm Plat, Nunclon™ Delta |
263.00€
400 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10778961
|
Thermo Scientific™
169558 |
Plat 60x15mm, Nunclon™ Delta, quadrillé |
291.00€
400 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10508921
|
Thermo Scientific™
150350 |
100x15mm Plat, Nunclon™ Delta |
182.00€
150 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10098720
|
Thermo Scientific™
168381 |
Plaque 150x21mm, Nunclon™ Delta |
184.00€
80 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15347026
|
Thermo Scientific™
172931 |
Plaque 100x21mm, Nunclon™ Delta |
268.00€
240 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10445102
|
Thermo Scientific™
157150 |
Plaque 150x18mm, Nunclon™ Delta |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12373700
|
Thermo Scientific™
150679 |
100x15mm Dish, Nunclon™ Delta |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Avec un large éventail de tailles et de types, les boîtes de culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ répondent à une grande variété de besoins expérimentaux dans vos cultures cellulaires courantes. Effectuez une multitude d’applications dans les boîtes grâce au traitement de surface Nunclon™ Delta qui favorise une adhérence maximale pour un large éventail de types de cellules.
Caractéristiques :
- Bagues d’empilage supérieure et inférieure pour faciliter la manipulation et stabiliser les empilements
- Stériles et apyrogènes
- Existent avec ou sans orifices d’aération pour les échanges gazeux
- Grille 2 x 2 mm disponible à des fins d’expérience de clonage et pour déterminer l’efficacité de l’étalement
Informations relatives à la commande :
Les modèles 174926 et 169558 sont dotés de grilles de 2 x 2 mm
Modèle 171099 pour la culture cellulaire en suspension ; non traité au Nunclon Delta
Comprend :
Un certificat garantit à l’utilisateur les bonnes performances biologiques et la traçabilité.
Garantie : 90 jours
Spécification
Fermeture incluse | |
Stérile | |
Couvercle |
Ronde | |
Plaque de culture cellulaire |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.