Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systems
Obtenez des résultats plus rapides et une cohérence inter-lots grâce aux systèmes Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™.
233.28€ - 1515.00€
Spécification
Description | Nunclon Sphera EasYFlask T75, boîte de 24 |
---|---|
Type de produit | Flacon de culture |
Code produit | Marque | Surface de culture | Couches de plateaux | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Surface de culture | Couches de plateaux | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10344321
|
Thermo Scientific™
139446 |
25440 cm² | 40 |
1515.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10113922
|
Thermo Scientific™
140004 |
25280 cm2 | 4 |
1160.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10049040
|
Thermo Scientific™
164327 |
6320 cm2 | 10 |
430.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10634551
|
Thermo Scientific™
165250 |
632 cm2 | 1 |
444.00€
8 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10394221
|
Thermo Scientific™
167695 |
1264 cm² | 2 |
347.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10604901
|
Thermo Scientific™
170009 |
6320 cm2 | 10 |
1220.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13101594
|
Thermo Scientific™
167695 |
1264 cm² | 2 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12677093
|
Thermo Scientific™
140004 |
25280 cm2 | 4 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Obtenez des résultats plus rapides et une cohérence interlots grâce aux systèmes Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Ces systèmes, qui constituent une solution de production éprouvée à grande échelle de cellules, vaccins et protéines thérapeutiques, offrent la même cinétique de croissance que les produits de culture cellulaire à l’échelle du laboratoire. Les ports du système rendent la personnalisation et la fermeture aisées grâce à des tubulures personnalisées qui facilitent la ventilation, le remplissage et la récolte. Disponibles en plateaux de versions 1, 2, 4, 10 et 40.
- Parfaits pour les cellules adhérentes.
- Augmentez l’efficacité de votre production grâce à une surface plus grande avec un encombrement minimal.
- Réduisez les risques de contamination grâce à un système fermé.
Spécification
Nunclon Sphera EasYFlask T75, boîte de 24 | |
Flacon de culture |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.