Learn More
Thermo Scientific™ Anses et aiguilles jetables Nunc™
Identifiez facilement ces anses et aiguilles jetables et à code couleur moulées avec précision à partir d’un matériau composé de polystyrène non toxique (USP classe VI).
Marque:  Thermo Scientific™ 254410
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.95580kg
Code produit. 10659971
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Identifiez facilement les anses et aiguilles jetables et à code couleur Thermo Scientific™ Nunc™, moulées avec précision à partir d’un matériau composé de polystyrène non toxique (USP classe VI) pour fournir une surface d’anse lisse. Les produits Thermo Scientific™ Nunc™ sont des plastiques de haute qualité qui répondent aux besoins des laboratoires pharmaceutiques, de biotechnologie et de recherche, ainsi que dans le domaine de la production de vaccins et de kits de diagnostic.
Caractéristiques :
  • Stérilisées par irradiation—aucun flambage nécessaire
  • Traitement hydrophile pendant le processus de fabrication
  • Propriétés d’adhérence des liquides empêchant toute perte accidentelle de gouttelettes
  • Anses disponibles en tailles de 10 et 1 μl
  • Conformes à la norme semi-quantitative pour la manipulation des échantillons
  • Documents d’étalonnage disponibles pour tout lot sur demande
Spécification
Spécification
Oui
Polystyrène
Transparent
Carton de 600
Stérile
1μL
Boucle, 1 µl ; transparente ; boîte de 600
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.