Learn More
Thermo Scientific™ Microplaque à 96 puits Nunc™ MicroWell™, traitée au Nunclon Delta, à fond plat
280.69 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21940" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21940" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
10/emballage ; 160/boîte
1 / paquet ; 50 / boîte
Description
Assurez-vous de résultats constants et fiables grâce à la plaque Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ blanche en polystyrène de haute qualité. Les plaques blanches optimisées pour la robotique, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides, sont conçus pour les principales applications d’imagerie.
- Le bruit de fond, l’autofluorescence et la diaphonie sont améliorés lors de l’utilisation de microplaques noires ou blanches Nunc.
- Les microplaques noires sont recommandées pour les mesures par fluorescence ; avec une lumière rétrodiffusée et une fluorescence de fond minimales.
- Les microplaques blanches sont recommandées pour les mesures par luminescence ; avec une réflexion maximale et une autoluminescence minimale.
- Plage de volume utile : 50 à 250μl / puits
- Choix de surface Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta pour les dosages cellulaires
- Code-barres personnalisé disponible
Spécification
Code-barres | Code-barres personnalisés disponibles |
Certifications/Conformité | Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
Certifiés | Nunclon Delta est certifié pour la formation de monocouches, l’efficacité du clonage, les analyses non cytotoxiques, apyrogènes et de la stérilité |
Couvercle | Avec couvercle |
Array | 8 × 12 |
Conditionnement | 1 / paquet ; 50 / boîte |
Gamme de produits | Nunc™ |
Couleur | Blancs |
Type de produit | Microplaque |
Type de jupe | Baguette de pression, forme basse |