Learn More
Thermo Scientific™ Inserts de culture cellulaire en polycarbonate Nunc™ dans des plaques multipuits
Cultivez la plupart des types cellulaires sans revêtement de matrice en cas dʼutilisation dʼinserts avec membrane en polycarbonate en boîtes multipuits Thermo Scientific™ Nunc™.
Marque:  Thermo Scientific™ 140656
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.34300kg
Code produit. 10236103
  • 420.00€ / 48 pièces
Expédition estimée: 25-10-2024
Description
Cultivez la plupart des types cellulaires sans revêtement de matrice en cas dʼutilisation dʼinserts avec membrane en polycarbonate en boîtes multipuits Thermo Scientific™ Nunc™.
Caractéristiques :
  • Traitement Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta et test d’adhérence cellulaire
  • Les onglets facilitent la préhension et la manipulation
  • Non toxiques et apyrogènes
Informations relatives à la commande :
Conditionnés en sachets refermables
Spécification
Spécification
Inserts de culture cellulaire en polycarbonate avec porosité de 8 microns dans une plaque à 12 puits
1,13 cm2
1,1 ml
8 μm
Boîte multi-puits 12
48
Transparent
Stériles
12
PC (membrane)
< 0,85 x 10^5
Insert de culture
12
Plaque de 12 puits
Traitées pour la culture cellulaire
12
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.