Learn More
Thermo Scientific™ Kits pour échantillons d’urine Nunc™
Les kits pour échantillons d’urine Thermo Scientific Nunc peuvent être utilisés par le patient à domicile
Marque: Thermo Scientific™ 551314
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 2.10600kg
Description
Les kits pour échantillons d’urine Thermo Scientific Nunc peuvent être utilisés par le patient à domicile
Les produits Nunc sont des plastiques de haute qualité qui répondent aux besoins des laboratoires pharmaceutiques, de biotechnologie et de recherche, ainsi que dans le domaine de la production de vaccins et de kits de diagnostic.
- Stériles
- Fournis avec des instructions d’utilisation à domicile
- Faciles à utiliser
Spécification
Kit d’échantillonnage pour urine | |
Marquage CE | |
Godet stérile de 100 ml (1) ; serviettes humidifiées stériles (2) | |
11 mL |
Stérile | |
Tube de prélèvement de 11 ml (1 pièce) avec fond conique, surface d’écriture et bouchon à vis | |
0,37 oz. |