missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NUP62 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | NUP62 |
---|---|
Concentration | 0.27 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16812344
|
Proteintech
13916-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16802344
|
Proteintech
13916-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
SDS3 is a subunit of the histone deacetylase.Spécification
NUP62 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P17955, P37198, Q63850 | |
18226, 23636, 65274 | |
NUP62 Fusion Protein Ag4912 | |
Primary | |
-20°C | |
NUP62 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
62 kDa nucleoporin, IBSN, Nuclear pore glycoprotein p62, nucleoporin 62kDa, Nucleoporin Nup62, NUP62, p62, SNDI | |
Nup62 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |