Learn More
Cole-Parmer™ Cartouches en nylon multi-couches à double extrémité ouverte
Augmentez la durée de vie et l’efficacité des cartouches grâce à ces cartouches en nylon. Les cartouches en nylon multi-couches à double extrémité ouverte sont dotées de deux membranes en nylon plissé, la partie supérieure agissant comme préfiltre.
Marque:  Cole-Parmer™ 06479-20
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11776109
Quantité Prix
1 564.00€ / 1 pièce
5 373.65€ / 1 pièce
Expédition estimée
19-02-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Autoclavables à 121°C et stérilisables en ligne jusqu’à 125°C pendant des cycles allant jusqu’à 30 minutes
  • Tolérant à une exposition cumulée de 10 heures
  • Les filtres peuvent également être désinfectés avec des agents chimiques compatibles
  • Toutes les cartouches sont adaptées à 82°C à 10 psi
  • Conformes aux directives américaines CFR Title 21 pour les contacts alimentaires répétés, sont conformes aux directives USP classe VI, 121°C Plastics et passent le test de cytotoxicité d’élution MEM.
  • Les extraits aqueux contiennent moins de 0,25 EU/ml
Spécification
Spécification
Nylon
Cartouche pour filtre
Oui
1/boîte
0,45 μm
254 mm
Cartouche pour filtre