Learn More
Fisherbrand™ Tissu filtrant en nylon, 300 x300 mm
Pour tamisage ou filtration de précision des solutions biologiques et chimiques. Les tissus filtrants en nylon Fisherbrand™ 300 x 300 mm sont disponibles dans une gamme complète de porosités.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Température de fonctionnement de -40°C à +115°C
- Excellente compatibilité avec les alcools
- Résistant aux solvants agressifs
- Les applications comprennent la filtration par solvant et l’analyse des particules
Spécification
Nylon | |
Plastique | |
300mm | |
700μ m |