Learn More
Cole-Parmer™ Collecteur en nylon, 4 sorties
Augmentez votre débit et votre capacité de ligne
Marque: Cole-Parmer™ 31522-39
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Fabriqué en nylon pour des applications économiques générales.
- Offre une bonne compatibilité chimique.
- Disponibles dans un vaste choix de configurations adaptées à un large éventail d’applications.
Spécification
180°F | |
200°psi | |
4 1/8 pouces | |
Collecteur en nylon, 4 sorties | |
-54°C | |
NPT(F) 3/8 po | |
3,18 cm | |
3,18 cm |
82°C | |
Nylon | |
10,48 cm | |
–60°F | |
3/8 po | |
NPT(F) 1/4 po | |
1,25 in | |
1,25 in |