Learn More
Cole-Parmer™ Collecteur en nylon, 4 sorties
Augmentez votre débit et votre capacité de ligne
45.49€ - 60.95€
Spécification
Type Collecteur en nylon, 4 sorties
Matériau Nylon
Pression maximale 200°psi
Température min. de fonctionnement (métrique) -54°C
Max. Operating Temperature (Metric) 82°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Taille de la tubulure Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Taille de la tubulure Prix Quantité et disponibilité  
11795218
Afficher les documents
Cole-Parmer™
31522-39
3/8 po
45.49€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
27-04-2021
Ajouter au panier
11705228
Afficher les documents
Cole-Parmer™
31522-41
1/2 po
60.95€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
27-04-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fabriqué en nylon pour des applications économiques générales.
  • Offre une bonne compatibilité chimique.
  • Disponibles dans un vaste choix de configurations adaptées à un large éventail d’applications.
Spécification
Spécification
Collecteur en nylon, 4 sorties
200°psi
82°C
Nylon
-54°C
FDS