Learn More
Biodesign™ Matrix Filter CellMicroSieves™ en nylon
Permet l’isolement rapide mais délicat des cellules, des organites ou des débris cellulaires.
51.85€ - 249.00€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour le prélèvement rapide de cellules de culture tissulaire sans centrifugation |
Type | Filtre CellMicroSieves |
Matériau | Nylon |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12974257
|
Biodesign™
N10S |
10 μm |
170.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12684787
|
Biodesign™
N100S |
100 μm |
97.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12914277
|
Biodesign™
N200C |
200 μm |
51.85€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12964257
|
Biodesign™
N15S |
15 μm |
126.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12904267
|
Biodesign™
N200R |
200 μm |
160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12994247
|
Biodesign™
N200S |
200 μm |
67.95€
3 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12954257
|
Biodesign™
N20S |
20 μm |
138.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12944257
|
Biodesign™
N25S |
25 μm |
104.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12987487
|
Biodesign™
N305 |
30 μm |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12944267
|
Biodesign™
N35R |
35 μm |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12924257
|
Biodesign™
N50S |
50 μm |
107.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12904277
|
Biodesign™
N5R |
5 μm |
249.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12994257
|
Biodesign™
N5S |
5 μm |
178.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12914257
|
Biodesign™
N70S |
70 μm |
103.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Contrairement aux filtres traditionnels, le CellMicroSieves™ est une matrice tissée de précision en filaments de nylon pur, disponible en pores de 5 μl à 200 μl. CellMicroSieves™ ne mouille pas et ne contient pas de colorants, détergents ou substances extractibles. En raison de leur affinité protéique extrêmement faible, les cellules et les protéines ne se lient pas aux filtres CellMicroSieves™. Ils ont une grande variété d’utilisations distinctives d’un écran poreux de taille spécifique dans le laboratoire. Accessoires : supports de tamis en polypropylène (2 pièces) avec tendeur métallique réglable ou unités de filtration, verre borosilicaté de type A avec support de filtre en acier inox et pince en aluminium ou unité de filtration complète en polysulfone de type B avec support de filtre en polypropylène. Les deux unités de filtration ont une capacité de 300 ml et sont autoclavables et réutilisables. Utilisez des feuilles et des rouleaux avec des supports de tamis et des cercles avec des unités de filtration pour les maintenir en toute sécurité lors du traitement des échantillons.- Un produit en nylon pur qui est biologiquement inerte, résistant à la plupart des conditions acides ou basiques et à de nombreux solvants
- Il est autoclavable, lavable et réutilisable
- Récupération rapide de cellules de culture tissulaire sans centrifugation
- Isolement de types de cellules spécifiques à partir d’un échantillon de tissus dissocié, permettant le passage d’un seul type de cellule
- Séparation de cellules de différentes tailles à partir d’un mélange de types de cellules
- Concentration et isolement de cellules à partir d’un bioréacteur
- Le préfiltre pour empêcher l’obstruction du filtre final CellMicroSieves™ permet l’isolement rapide et doux des cellules, organites ou débris cellulaires.
Spécification
Oui | |
Pour le prélèvement rapide de cellules de culture tissulaire sans centrifugation | |
Filtre CellMicroSieves | |
Nylon |