Learn More
Merck Nylon Net Filters, 0.45 μm
Hydrophilic nylon membrane
188.00€ - 423.00€
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Point à bulle 35,5 psi
Type de filtre Filtre à tamis
Matériau Nylon
Porosité 0,45 μm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10553562
Afficher les documents Détails de la promotion
Merck
HNWP02500
25 mm
188.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10646721
Afficher les documents Détails de la promotion
Merck
HNWP04700
47 mm
423.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
Hydrophilic nylon membrane
Nylon filters are compatible with a broad range of solvents. Two types are available: 1) Nylon Membrane Filters with pore sizes ranging from 0.20 to 1.2 μm, and 2) Woven Net Filters with mesh openings ranging from 5 to 180 μm.
Our 5 μm Nylon Woven Net Filter (NY054700) is commonly used in the automotive industry for cleanliness analysis.
Features & Benefits:
  • Wide range of pore sizes available
  • Resistant to aggressive solvents
Applications: Particle Removal and Clarification; Solvent Filtration; Particle Analysis; Paint Monitoring; Automotive Cleanliness Analysis
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Filtre à tamis
0,45 μm
60 mL/min x cm2
Hydrophile
100 / boîte
Hydrophile
35,5 psi
Nylon
Non stérile
Clarification de solutions aqueuses ou organiques avant l’analyse HPLC.
100Pack
Membranes filtrantes