Learn More
Masterflex™ Coudes de raccord en nylon NPT(F)
Le PFA chimiquement inerte résiste à la plupart des produits chimiques agressifs
Marque: Masterflex™ 06349-64
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Coudes de raccord en nylon NPT(F)
- Disponible dans plusieurs matériaux et dimensions
- Boîte de six
Spécification
Nylon | |
60 mm | |
Raccords 6 | |
Oxyde d’éthylène | |
Coudé |
2,36 in | |
Raccords coudés union en PFA NPT(F) | |
NPT(F) 3/4 po | |
60 mm |