Learn More
O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N’,N’-tétrafluoroborate de tétraméthyluronium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046213
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
125700-67-6
C11H16BF4N5O
321.09
MFCD00077413
JKEKMBGUVUKMQB-UHFFFAOYSA-N
tbtu, 2-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-1h-benzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-benzotriazol-1-yl uronium tetrafluoroborate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetra methyluronium tetrafluoroborate
2733207
F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CC=C12)=[N+](C)C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
125700-67-6
C11H16BF4N5O
321.09
MFCD00077413
JKEKMBGUVUKMQB-UHFFFAOYSA-N
tbtu, 2-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-1h-benzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-benzotriazol-1-yl uronium tetrafluoroborate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetra methyluronium tetrafluoroborate
2733207
F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CC=C12)=[N+](C)C
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate is used as used for solid-phase peptide synthesis. It is also used to study ten different phosphonium and uronium salt-based coupling reagents, which are used to synthesize four peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrafluoroborate de O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N,′,N′-tétraméthyluronium est utilisé comme synthèse de peptides en phase solide. Il est également utilisé pour étudier dix réactifs différents de couplage à base de sel de phosphonium et d’uronium, qui sont utilisés pour synthétiser quatre peptides.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile (100 mg/ml, transparent, incolore), le DMF (160,55 mg/ml, transparent) et l’eau (3 mg/ml à 20°C).
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. La température de stockage recommandée est de 2 à 8°C. Sensible à la lumière et à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Point de fusion 195°C to 198°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 7066325
Informations sur la solubilité Soluble in acetonitrile (100mg/ml,clear,colorless),DMF (160.55mg/ml,clear),and water (3mg/ml at 20°C).
Nom IUPAC [benzotriazol-1-yloxy(diméthylamino)méthylidène]-diméthylazanium ; tétrafluoroborate
Poids de la formule 321.08
Pourcentage de pureté 99%