Learn More
O-fluorotoluène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10605352
22.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Glass bottle
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
95-52-3
MFCD00000322
MMZYCBHLNZVROM-UHFFFAOYSA-N
2-fluorotoluene, o-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl, toluene, o-fluoro, 1-methyl-2-fluorobenzene, unii-l55xkb3k7h, 1-fluoro-2-methyl-benzene, ortho-fluorotoluene, fluorotoluene, l55xkb3k7h
7241
1-fluoro-2-méthylbenzène
CC1=CC=CC=C1F
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
95-52-3
MFCD00000322
MMZYCBHLNZVROM-UHFFFAOYSA-N
2-fluorotoluene, o-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl, toluene, o-fluoro, 1-methyl-2-fluorobenzene, unii-l55xkb3k7h, 1-fluoro-2-methyl-benzene, ortho-fluorotoluene, fluorotoluene, l55xkb3k7h
7241
1-fluoro-2-méthylbenzène
CC1=CC=CC=C1F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau o-Fluorotoluene
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -62.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0000g/mL
Point d’ébullition 113.0°C to 114.0°C
Point d’éclair 8°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H7F
Formule linéaire CH3C6H4F
Indice de réfraction 1.4720 to 1.4750
Quantité 100 g
Beilstein 05, 290
Merck Index 15, 4212
Gravité spécifique 1
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Poids moléculaire (g/mol) 110.13
Poids de la formule 110.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • o-Fluorotoluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.