missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dichlorhydrate d’o-phénylènediamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7041813
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
615-28-1
C6H10Cl2N2
181.06
MFCD00012966
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
1,2-phenylenediamine dihydrochloride, o-phenylenediamine dihydrochloride, 1,2-benzenediamine, dihydrochloride, opd easy-tablets, opd tablets, benzene-1,2-diamine dihydrochloride, usaf ek-678, o-phenylenediamine.2hcl, 1,2-benzenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminobenzene dihydrochloride
11990
Benzène-1,2 diamine ; dichlorhydrate
C1=CC=C(C(=C1)N)N.Cl.Cl
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
615-28-1
C6H10Cl2N2
181.06
MFCD00012966
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
1,2-phenylenediamine dihydrochloride, o-phenylenediamine dihydrochloride, 1,2-benzenediamine, dihydrochloride, opd easy-tablets, opd tablets, benzene-1,2-diamine dihydrochloride, usaf ek-678, o-phenylenediamine.2hcl, 1,2-benzenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminobenzene dihydrochloride
11990
Benzène-1,2 diamine ; dichlorhydrate
C1=CC=C(C(=C1)N)N.Cl.Cl

Un substrat peroxydase pour les procédures ELISA

o-Phenylenediamine is a peroxidase substrate suitable for use in ELISA procedures. The substrate produces a soluble end product that is orange-brown in color and can be read spectrophotometrically at 450 nm. The OPD reaction may be stopped with 3 N HCl or 3 M H2SO4 and read at 492 nm.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
L’o-phénylènediamine est un substrat peroxydase adapté aux procédures ELISA. Le substrat produit un produit final soluble de couleur orange-marron et peut être lu par spectrophotométrie à 450 nm. La réaction de l’OPD peut être arrêtée avec 3 N HCl ou 3 M H2SO4 et lue à 492 nm.

Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau ; très soluble dans l’alcool, le chloroforme ou l’éther

Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la chaleur. À conserver au réfrigérateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau o-Phenylenediamine dihydrochloride
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3912045
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water; freely soluble in alcohol,chloroform or ether
Poids de la formule 181.07
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'