Learn More
Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) Joint torique
Utilisation dans des solutions aqueuses et presque tous les solvants organiques couramment utilisés dans la chromatographie en phase liquide des macromolécules. Les joints toriques GE Healthcare Life Sciences™ sont en caoutchouc nitrile.
Marque: Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) 18-1104-97
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00600kg
Description
- Peut être utilisé dans des solutions aqueuses
- Presque tous les solvants organiques
- Aux quelques exceptions suivantes : hydrocarbures chlorés, acétone et autrescétones, esters aliphatiques et phénol. Les solutions contenant plus de 10 % de NaOH, 10 % de HCl, d’autres acides minéraux forts ou 5 % d’acide acétique ne doivent pas être utilisées
- Fabriqué en caoutchouc nitrile (NBR)
Spécification
Caoutchouc perfluoré | |
Joint torique | |
Joint torique |
2/boîte | |
11,3 x 2,4mm |