Learn More
DWK Life Sciences Joint thorique , en nitrile, pour rodages de sécurite
Composant du joint de rodage de sécurité. DURAN™.
5.80€ - 14.60€
Spécification
Matériau | Nitrile |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour sécuriser le rodage de sécurité ; scellage |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15921561
|
DWK Life Sciences
286217705 |
NS 45/40 |
14.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15864608
|
DWK Life Sciences
286216803 |
NS 14/23 |
5.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15991551
|
DWK Life Sciences
286217002 |
NS 19/26 |
7.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15884608
|
DWK Life Sciences
286217405 |
NS 29/32 |
11.65€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15894608
|
DWK Life Sciences
286217508 |
NS 34/35 |
12.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15911561
|
DWK Life Sciences
286217208 |
NS 24/29 |
10.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les joints toriques en nitrile pour rodages de sécurité DURAN™ assurent, avec le bouchon à vis, l'assemblage de l'obturateur et du manchon.- En combinaison avec un bouchon à vis, les rodages de sécurité (Obturateur et manchon) peuvent être fermés de façon hermétique
Spécification
Nitrile | |
Pour sécuriser le rodage de sécurité ; scellage | |
10/boîte |