Learn More
Dichlorhydrate de o-tolidine, 99 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 421135000
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 612-82-8 Poids : 0.55000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Quantité | 500g |
---|---|
Conditionnement | Bouteille en verre |
Identifiants chimiques
612-82-8 | |
285.2 | |
3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl | |
4-(4-amino-3-méthylphényl)-2-méthylaniline ; Dihydrochlorure |
C14H16N2·2HCl | |
LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N | |
108938 | |
CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl |
Spécification
o-Tolidine dihydrochloride | |
Bouteille en verre | |
Beige à beige-gris | |
500g | |
98.5% min. (on dry substance) (Argentometry) | |
15,9675 | |
LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N | |
4-(4-amino-3-méthylphényl)-2-méthylaniline ; Dihydrochlorure | |
108938 | |
Poudre cristalline |
Authentic | |
5% Max. (K.F.) | |
130.0°C | |
612-82-8 | |
C14H16N2·2HCl | |
3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl | |
CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl | |
285.2 | |
285.2 | |
99% |