Learn More
O-Xylène, qualité réactif, ≥98,0 %, Honeywell
Catalog Number 15658200
Click to view available options
Quantité:
1 L
18 L
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Glass Bottle
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
95-47-6
C8H10
106.17
MFCD00008519
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
7237
CHEBI:28063
1,2-xylene
CC1=CC=CC=C1C
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
95-47-6
C8H10
106.17
MFCD00008519
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
7237
CHEBI:28063
1,2-xylene
CC1=CC=CC=C1C
Qualité réactif, ≥ 98,0 %
  • ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau o-Xylene
Point de fusion -26°C to -23°C (literature)
Note relative au nom Reagent Grade, ≥98.0%
% max. CAS 100.0000%
Formule linéaire C6H5CF3
Numéro UN UN1307
Beilstein 1815558
Poids de la formule 106.17
Pourcentage de pureté >98%
Qualité Reagent
Densité 0.879 g/mL at 20 °C(lit.)
Point d’ébullition 143°C to 145°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.07
Point d’éclair 30°C
Conditionnement Glass Bottle
Tension de vapeur 16 mmHg (37.7°C), 0.1 atm (21.1°C), 7 mmHg (20°C)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • o-xylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: o-xylene