Learn More
Oakton™ Instruments de mesure de paillasse pH 700, CON 700, pH-CON 700, pH/conductivité
Conception compacte et de faible encombrement, avec un écran plus grand et plus facile à lire
Marque: Oakton™ 01X543601
1165.07 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Conception compacte et de faible encombrement, avec un écran plus grand et plus facile à lire
- Faible coût et performances élevées
- Grand affichage double
- Fonction de mémoire intégrée
- Fonction Hold (Maintien)
- Fonction de mémoire intégrée
- Disponible avec support d’électrodes intégré
- Compensation manuelle ou automatique de la température sélectionnable
Spécification
±0,2 dans 199,9mV, ±2, au-delà de 200mV | |
FS de ±1 % | |
LCD | |
0 μS/cm à 200 mS/cm | |
0 à 14 | |
0,01 | |
Mesure le pH, les mV, la conductivité, les matières totales dissoutes (TDS) et la température (C ou F). | |
Conductivité / Température | |
0,01 μS/cm, 0,1 μS/cm, 1 μS/cm, 0,01 mS/cm, 0,1 mS/cm | |
0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm,ppt, 0,01 ppt, 0,1 ppt | |
32° à 212°F | |
3 ans |
±0,01 | |
5 | |
pH, conductivité, température, Conductivity, Temperature | |
±2000 mV | |
0 ppm à 100 ppt au facteur 0,5 (200 ppt au facteur 1) | |
0°C à 100°C | |
Compteur PC 700 avec électrode de pH, sonde de conductivité/température, support d’électrode | |
pH/Con 700 | |
0,1 en dessous de 199,9 mV, ±1 au-delà de 199,9 mV | |
Automatique ou manuel de 0° à 100°C | |
0,1°C | |
120/240 V |