Learn More
OBFC2A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | OBFC2A |
---|---|
Concentration | 0.24 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16816444
|
Proteintech
16719-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16806444
|
Proteintech
16719-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Single-stranded DNA.Spécification
OBFC2A | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q5FVP2, Q8BGW5, Q96AH0 | |
109019, 363227, 64859 | |
OBFC2A Fusion Protein Ag10158 | |
Primary | |
-20°C | |
NABP1 |
0.24 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
hSSB2, OBFC2A, Sensor of ssDNA subunit B2, SOSS B2, SOSS complex subunit B2, SSB2 | |
Nabp1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |