missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OBFC2A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 16719-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16806444

  • 329.85€ / 150µL

Expédition estimée
04-03-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Single-stranded DNA.
Spécification

Spécification

OBFC2A
0.24 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q5FVP2, Q8BGW5, Q96AH0
hSSB2, OBFC2A, Sensor of ssDNA subunit B2, SOSS B2, SOSS complex subunit B2, SSB2
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
109019, 363227, 64859
Western Blot
Unconjugated
NABP1
Liquid
Nabp1
OBFC2A Fusion Protein Ag10158
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat
Vidéos
FDS
Documents