Learn More
Carl Zeiss™ Objectif A Achromat
Utilisez ces objectifs universels pour la recherche de routine. Les objectifs Zeiss™ A-Plan fournissent un contraste riche et peuvent être utilisés avec des oculaires dotés d’un champ de vision allant jusqu’à 23 mm.
Marque:  Carl Zeiss™ 4210919912
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 13502340
  • 1070.00€ / 1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
  • Cette catégorie d’objectifs constitue une excellente alternative aux objectifs Achroplan, que ce soit pour les applications courantes ou les applications de recherche
  • Utilisez les méthodes de contraste, comme le champ clair, le contraste de phase et la longueur d’ondes d’excitation du spectre visible
  • Peuvent être utilisés pour les applications à épifluorescence
Spécification
Spécification
1 chaque
100x/1.25, huile, Ph3, M27
Objectif A
100x
Vidéos