missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ Objectif EC Plan-Neofluar
Objectifs universels Plan-Neofluar à contraste amélioré pour une lumière parasite minimisée. L’utilisation de types de verre à faible autofluorescence rend ces objectifs idéaux pour la microscopie par épifluorescence
1490.47€ - 5158.86€
Code produit | Marque | Pouvoir grossissant | Distance de mise au point | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Pouvoir grossissant | Distance de mise au point | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11835143
|
Zeiss™
420491-9910-000 |
100X | 0,20 mm |
5158.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11840893
|
Zeiss™
440340-9904-000 |
20X | 2 mm |
2114.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11890893
|
Zeiss™
440350-9903-000 |
40X | 0,71 mm |
2640.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11855560
|
Zeiss™
440330-9902-000 |
10X | 5,2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Augmentation visible du contraste importante pour toutes les méthodes de contraste : champ clair, champ sombre, contraste de phase, DIC, fluorescence, Pol
- Offre une haute puissance de résolution et luminosité, contraste élevé et des images totalement plates pour l’observation et la documentation
- Haute transmission des longueurs d’onde depuis la plage proche des UV (> 40 % à partir de 340 nm)
- Les modèles à usage spécifique sont les objectifs EC Epiplan-Neofluar pour travaux en lumière réfléchie
- Objectif EC Plan-Neofluar Antiflex pour contraste de réflexion
- Objectifs EC Plan-Neofluar Pol pour les exigences de la microscopie en lumière polarisée
Spécification
1 de chaque |