Learn More
Corning™ Flacons en PET gradué stériles avec bouchon à vis conformes aux normes de l’IATA, préassemblés
Les flacons en PET octogonaux Corning™ avec bouchon à vis conformes aux normes de l’IATA sont conçus pour un stockage sécurisé des milieux de culture tissulaire, des sérums, des tampons et d’autres solutions aqueuses
245.00€ - 316.00€
Spécification
| Couleur | Transparent |
|---|---|
| Diamètre (impériale) du col externe | 1,4 po |
| Diamètre (métrique) externe du col | 34,7 mm |
| À utiliser avec (application) | Stockage et échantillonnage de milieux de culture, produits biologiques et autres solutions aqueuses |
| Matériau | PET |
| Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16552662
![]() |
Corning™
432332 |
250 ml |
316.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
16562662
![]() |
Corning™
432333 |
500 ml |
245.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
16542662
![]() |
Corning™
432331 |
125 ml |
258.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
16572662
![]() |
Corning™
432334 |
1 l |
309.00€ 284.39€ / 24 pièces Économisez 24.61€ 7% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
Les flacons de stockage en PE téréphtalate sont parfaitement adaptés au stockage et à l’échantillonnage de milieux, de produits biologiques et d’autres solutions aqueuses. La résine PET rend le flacon léger, résistant aux chocs et transparent comme du verre.
Caractéristiques :
- Conditionnement dans deux plateaux pratiques et conditionnés sous film plastique thermorétracté dans un sachet externe pour une propreté garantie
- Les flacons incassables sont une alternative au verre tout en étant ergonomiques et faciles à manipuler
- Les flacons sont stérilisés au niveau SAL 10-6 et apyrogènes
- Le bouchon à vis étanche est validé par rapport aux normes IATA pour le transport aérien
- Graduations moulées pour des mesures précises
- Les flacons conformes à la norme USP classe VI sont certifiés non cytotoxiques et non hémolytiques
Specifications
| Transparent | |
| 34,7 mm | |
| PET | |
| Stérile | |
| Oui | |
| Oui | |
| Octogonale | |
| HDPE | |
| Bouchon à vis |
| 1,4 po | |
| Stockage et échantillonnage de milieux de culture, produits biologiques et autres solutions aqueuses | |
| Plateau conditionné sous film plastique thermorétracté dans un sachet externe | |
| Naturel | |
| Oui | |
| Étroit | |
| Flacon de stockage | |
| 34,7 mm | |
| Non autoclavable |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.