Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ofloxacine, 98 %
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
L’ofloxacine est un antibiotique fluoroquinolone synthétique qui est un analogue de l’acide nalidixique
L’ofloxacine peut interagir directement avec l’autolysine pneumococcique (LytA) dans son domaine de liaison à la choline, ce qui empêche la LytA de dégrader la paroi cellulaire pneumococcique
L’ofloxacine est racémique et son (S)-énantiomère est la lévofloxacine
Applications
L’ofloxacine peut être utilisée dans des études de laboratoire pharmacocinétiques et des dépistages systématiques des drogues à haut débit
Les capacités de liaison à l’ADN et aux protéines de l’ofloxacine ont été étudiées en laboratoire
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ofloxacin |
Type | Ofloxacin |
Point de fusion | 280.0°C to 275.0°C |
Spectre IR | Authentique |
Perte à la dessiccation | 0.2% max. |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: slightly soluble. |
Poids de la formule | 361.37 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Quantité | 5 g |