Learn More
Sartorius™ Poids foliaire à ligne d’épreuve OIML de classe E2 avec certificat DAkkS
Fabriqué en aluminium ou argent nickel non magnétisable. Le poids foliaire Sartorius™ OIML de classe E2 avec certificat DAkkS résiste parfaitement à la corrosion.
Marque:  Sartorius™ YCW2121-AC-02
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11393344
  • 77.25€ / 1 pièce
Expédition estimée
02-06-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Les poids milligrammes sont fournis sous forme de poids foliaires
  • Avec des valeurs de masse nominale allant de 1 mg à 5 mg, ils sont fabriqués en aluminium avec une densité de 2 650 kg/m3
  • Les poids avec des valeurs de masse nominale allant de 10 mg à 500 mg sont fabriqués en aluminium avec une densité de 8 600 kg/m3
  • Tolérances conformes à OIML R111-1
  • Certifié DAkkS
Spécification
Spécification
Poids à ligne d’épreuve
OIML Class E2
8,600kg/m3
DAkkS calibration certificate
Argent nickel
200 mg