Learn More
Sartorius™ Poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve OIML de classe F1 sans certificat
Poids d’étalonnage poli non magnétisable. Le poids à gorge de préhension Sartorius™ OIML de classe F1 sans certificat est fabriqué en acier spécial et fourni dans un boîtier en plastique.
Marque:  Sartorius™ YCW323-AC-00
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11393294
  • 41.49€ / 1 pièce
Expédition estimée
09-06-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Non magnétisable
  • Fourni dans un boîtier en plastique de qualité supérieure (sauf indication contraire) adapté à une utilisation dans les salles blanches
  • Construction spéciale en acier inox avec une densité de 7 950 kg/m3
  • Conforme à la recommandation internationale OIML R111-1
Spécification
Spécification
Proof Line Weight
Acier inox spécial
2 g
OIML Class F1
7,950kg/m3