Learn More
Sartorius™ Poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve OIML de classe M1 avec certificat DAkkS
Poids d’étalonnage poli non magnétisable. Le poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve Sartorius™ OIML de classe M1 avec certificat DAkkS est fabriqué en acier inox et fourni dans un boîtier en plastique.
Marque:  Sartorius™ YCW315-AC-02
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 11393384
  • 75.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-05-2024
Description
  • Non magnétisable
  • Fourni dans un boîtier en plastique de qualité supérieure (sauf indication contraire) adapté à une utilisation dans les salles blanches
  • Construction en acier inox avec une densité de 7 850 kg/m3
  • Conforme à la recommandation internationale OIML R111-1
  • Certifié DAkkS
Spécification
Spécification
Poids à ligne d’épreuve
OIML Classe M1
7 850 kg/m3
Certificat d’étalonnage DAkkS
Acier inoxydable
1 g