Learn More
Ohaus™ Kit de poids OIML F1, certificat NVLAP
Fourni avec un certificat d’accréditation NVLAP et ajusté pour respecter ou dépasser les tolérances OIML F1
Marque:  Ohaus™ 80780437
Informations supplémentaires : Poids : 0.21110kg
Code produit. 16632482
  • 785.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-05-2024
Description
  • Le kit de poids de masses allant de 1 gramme à 1 kilogramme sont fabriqués en acier inox avec alliage Troemner 8, qui présente une densité contrôlée de près (8,03 g/cm3), des propriétés magnétiques extrêmement faibles, une bonne stabilité et une résistance à la corrosion
  • Les poids sont fournis dans des étuis de haute qualité afin de garantir qu’ils soient maintenus en toute sécurité, propres et exempts de poussière
  • Le certificat d’étalonnage NVLAP est certifié ISO 17025 et reconnu par l’ILAC
  • La surface des poids égale ou dépasse les tolérances OIML R 111 et offre une finition de type miroir hautement polie qui permet de voir facilement les rayures et les matières étrangères sur le poids, pour une meilleure stabilité et longévité
Spécification
Spécification
Certificat accrédité NVLAP
0,300 kg
Boîtier de protection
Acier inox, aluminium
50 g à 1 mg
20/boîte